Convulxin
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX350100C050EA 1180.3 EUR InStock
ENZOALX350100C050 ALEXALX350100-C050
Convulxin
Protéines et Peptides
Heterodimeric C-type lectin
Isolated from Crotalus durissus terrificus snake venom.
Heterodimeric C-type lectin. Activates mammalian platelets via binding and clustering of p62/GPVI-receptors under physiological conditions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité