Mouse nerve growth factor 25S (from submaxillary glands)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX521007C025 ALX521007C100
ENZOALX521007C025EA 321.2 EUR InStock
ENZOALX521007C025 ENZOALX521007C100
Mouse nerve growth factor 25S (from submaxillary glands)
Protéines et Peptides
Isolated from mouse submaxillary glands by a modification of the procedure described by T. Darling, et al.; Cell Culture Meth. Mol. Cell Biol. 4, 79 (1984).
Informations de commande: Quantity: Concentration is estimated spectroscopically from its extinction coefficient and amino acid analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité