Human recombinant TRAIL (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522003C010EA 390 EUR InStock
ALEXALX522003C010 ENZOALX522003C010 ENZOALX5220033010 ALEXALX5220033010
Human recombinant TRAIL (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human TRAIL (aa 95-281) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité