Human recombinant RANKL (soluble)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522012C010EA 679 EUR InStock
ALEXALX522012C010 ENZOALX522012C010
Human recombinant RANKL (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human RANKL (aa 152-317) is fused at the N-terminus to a linker peptide (6 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité