Human recombinant CD40L (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5220152010 ALX5220156010
ENZOALX5220152010EA 328.9 EUR InStock
ENZOALX5220152010 ENZOALX5220156010
Human recombinant CD40L (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human CD40L (CD154) (aa 116-261) is fused at the N-terminus to a linker peptide (6 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité