Human recombinant CD40:Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522016C050EA 632 EUR InStock
ALEXALX522016C050 ENZOALX522016C050
Human recombinant CD40:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The cysteine-rich region (aa 21-193) of human CD40 is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité