Human recombinant SuperFasLigand™ (soluble)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5220203005 ALX522020C005
ENZOALX5220203005EA 935 EUR InStock
ENZOALX5220203005 ENZOALX522020C005
Human recombinant SuperFasLigand™ (soluble)
Protéines et Peptides
Fas ligand
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human FasL (APO-1L; CD95L; CD178) (aa 103-281) is fused at the N-terminus to a linker peptide (26 aa) and a FLAG®-tag. Glycosylation of rhsSuperFasLigandTM is similar to natural human FasL.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité