L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant CD134L (soluble)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5220233010 ALX522023C010
ENZOALX5220233010EA 765 EUR InStock
ENZOALX5220233010 ENZOALX522023C010
Human Recombinant CD134L (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human CD134L (OX40L) (aa 52-183) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité