Mouse recombinant GITR:Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX522024C050EA 627 EUR InStock
ENZOALX522024C050 ALEXALX522024C050
Mouse recombinant GITR:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The cysteine-rich region of mouse GITR (aa 20-152) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité