Human recombinant BAFF (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522025C010EA 732 EUR InStock
ALEXALX522025C010 ENZOALX522025C010
Human recombinant BAFF (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human BAFF (aa 83-285) is fused at the N-terminus to a linker peptide (6 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité