Human recombinant BCMA:Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX522026C050EA 576.4 EUR InStock
ENZOALX522026C050 ALEXALX522026C050
Human recombinant BCMA:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human BCMA (aa 2-54) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité