Human recombinant CD30:Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522027C050EA 628 EUR InStock
ALEXALX522027C050 ENZOALX522027C050
Human recombinant CD30:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The cysteine-rich region of human CD30 (Ki-1) (aa 1-380) is fused to the Fc portion of human IgG1 .
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité