Human;Mouse recombinant Fn14 (Mouse):Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX522036C050EA 545.6 EUR InStock
ENZOALX522036C050 ALEXALX522036C050
Human;Mouse recombinant Fn14 (Mouse):Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse Fn14 (aa 1-75) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité