Human recombinant DR3:Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522040C050EA 697 EUR InStock
ALEXALX522040C050 ENZOALX522040C050
Human recombinant DR3:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The cysteine-rich region of human DR3 (aa 25-199) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité