Human recombinant nerve growth factor receptor:Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX522044C050EA 574.2 EUR InStock
ENZOALX522044C050 ALEXALX522044C050
Human recombinant nerve growth factor receptor:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The cysteine-rich domain of human NGFR (nerve growth factor receptor; p75NTR) (aa 1-250) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité