Human recombinant DcR3:Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522055C050EA 693 EUR InStock
ALEXALX522055C050 ENZOALX522055C050
Human recombinant DcR3:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human DcR3 (decoy receptor 3) (aa 1-246) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité