Human recombinant IL-1beta (soluble) (fromE. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5220563010 ALX522056C010
ENZOALX5220563010EA 844.8 EUR InStock
ENZOALX5220563010 ENZOALX522056C010
Human recombinant IL-1beta (soluble) (fromE. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Human IL-1β (interleukin-1β) (aa 117-270) is fused to a linker peptide (10 aa) and an N-terminal FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité