Human recombinant Fc:CD40L (soluble)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522076-C010EA 730 EUR InStock
ALEXALX522076-C010 ENZOALX522076C010
Human recombinant Fc:CD40L (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human CD40L (CD154) (aa 116-261) is fused at the N-terminus to the Fc portion of human IgG1 and a linker peptide (20 aa).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité