Human recombinant LAG-3:Fc (from CHO cells)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522078C050EA 853 EUR InStock
ALEXALX522078C050 ENZOALX522078C050
Human recombinant LAG-3:Fc (from CHO cells)
Protéines et Peptides
Produced in CHO cells. The sequence coding for the 4 extracellular Ig-like domains of human LAG-3 (D1-D4) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité