Human recombinant TL1A (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522084C010EA 717 EUR InStock
ALEXALX522084C010 ENZOALX522084C010
Human recombinant TL1A (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human TL1A (aa 93-251) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité