Human;Mouse recombinant Thy-1 (mouse):Fc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522096C050EA 680 EUR InStock
ALEXALX522096C050 ENZOALX522096C050
Human;Mouse recombinant Thy-1 (mouse):Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse Thy-1 (aa 20-131) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité