Human recombinant IL33 (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5220983010 ALX522098C010
ENZOALX5220983010EA 675.4 EUR InStock
ENZOALX5220983010 ENZOALX522098C010
Human recombinant IL33 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Untagged human IL-33 (aa 112-270).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité