Mouse recombinant TL1A (soluble)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX522105C010EA 599.5 EUR InStock
ENZOALX522105C010 ALEXALX522105C010
Mouse recombinant TL1A (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse TL1A (aa 94-252) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité