Human recombinant omentin 1
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522108C010EA 657 EUR InStock
ALEXALX522108C010 ENZOALX522108C010
Human recombinant omentin 1
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. Human omentin 1 (intelectin-1) (aa 17-313) is fused at the N-terminus to a FLAG®-tag.
  • Increases AKT phosphorylation in the absence and presence of insulin
  • May play a role in the defense system against microorganisms
  • May be involved in iron metabolism
Has no effect on basal glucose uptake but enhances insulin-stimulated glucose uptake in adipocytes.
May specifically recognize carbohydrate chains of pathogens and bacterial components containing galactofuranosyl residues, in a calcium-dependent manner
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité