Human Recombinant CD137L (soluble)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX5221113010EA 673 EUR InStock
ALEXALX5221113010 ENZOALX5221113010 ALEXALX522111C010 ENZOALX522111C010
Human Recombinant CD137L (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human CD137L (aa 49-254) is fused at the N-terminus to a linker peptide (10 aa) and a FLAG®-tag.
Biologically active CD137L (4-1BBL; TNFSF 9) comprising the whole extracellular tail domain (aa 49-93), which is important for the cross-linking of the protein that is essential for its biological activity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité