Human recombinant LRRC32:Fc (from CHO cells)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX522117C050EA 688 EUR InStock
ALEXALX522117C050 ENZOALX522117C050
Human recombinant LRRC32:Fc (from CHO cells)
Protéines et Peptides
Produced in CHO cells. Human LRRC32 (aa 20-627) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité