Rat Recombinant IL33 (from E. coli)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX522125C010EA 542.3 EUR InStock
ENZOALX522125C010 ALEXALX522125C010
Rat Recombinant IL33 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Untagged rat IL-33 (aa 109-264).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité