alpha-Latrotoxin
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX630027C040EA 559.9 EUR InStock
ENZOALX630027C040 ALEXALX630027C040
alpha-Latrotoxin
Protéines et Peptides
Neurotoxin
  • Isolated from Latrodectus tredecimguttatus
Causes massive neurotransmitter release from a wide variety of central and peripheral synaptic junctions of vertebrates using Ca²⁺-dependent and Ca²⁺-independent pathways. A useful pharmacological tool in the studies of synaptic vesicles exocytosis of different neutrotransmitters.
Informations de commande: Quantity: Determined by Lowry and Pierce method.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité