Toxin A
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX630100C100EA 1310 EUR InStock
ALEXALX630100C100 ENZOALX630100C100
Toxin A
Protéines et Peptides
Cytotoxic and enterotoxic
Isolated from Clostridium difficile.
Has potent cytotoxic and enterotoxic properties. Translocates to the cytosol of target cells and glucosylates small GTP-binding proteins such as Rho, Rac, and Cdc42. Induces actin condensation, cell death and opening of the tight junctions. Triggers release of pro-inflammatory cytokines from intestinal epithelial cells probably via activation of MAP kinases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité