Human recombinant FasL (soluble)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX850014KI02EA 1020 EUR InStock
ALEXALX850014KI02 ENZOALX850014KI02
Human recombinant FasL (soluble)
Protéines et Peptides
Kills Fas-sensitive cells at concentrations of >1 ng/ml in the presence of cross-linking enhancer.
Informations de commande: Contents: 10 µg of FasL, Soluble (human) (recombinant) (Prod. No. ALX-522-001) and 4×50 µg of Enhancer for Ligands (Prod. No. ALX-804-034) which increases the biological activity (induction of apoptosis) by ~50-fold to a concentration range of 1 to 5 ng/ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité