Human recombinant CD40L, soluble
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX850064KI01EA 730.4 EUR InStock
ENZOALX850064KI01 ALEXALX850064-KI01
Human recombinant CD40L, soluble
Protéines et Peptides
Can be used to activate human B cells and dendritic cells. Stimulates growth of human B cells. For stimulation of mouse cells via CD40 use MAb to CD40 (mouse) (FGK45) (Prod. No. ALX-805-046).
Informations de commande: Contents: 10 µg of CD40L, Soluble (human) (recombinant) (Prod. No. ALX-522-015) and 2×50 µg of Enhancer for Ligands (Prod. No. ALX-804-034), which increases the biological activity of rhsCD40L at least 1000-fold.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité