Mouse recombinant CD40L, soluble
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX850075-KI01EA 1060 EUR InStock
ALEXALX850075-KI01 ENZOALX850075KI01
Mouse recombinant CD40L, soluble
Protéines et Peptides
ELISAFunctional Application: Stimulates the proliferation of mouse B cells and dendritic cells. The activity of CD40L increases 1'000-fold (stimulation in the ng/ml range) in the presence of the cross-linking enhancer (Prod. No. ALX-804-034).
Informations de commande: Contents: 10 µg of CD40L, Soluble (mouse) (recombinant) (Prod. No. ALX-522-070) and 2×50 µg of Enhancer for Ligands (Prod. No. ALX-804-034) which increases the biological activity of CD40L at least 1'000-fold.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité