Ac-Arg-Leu-Arg-AMC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLAW97850005EA 429 EUR InStock
ALEXBMLAW97850005 ENZOBMLAW97850005
Ac-Arg-Leu-Arg-AMC
Protéines et Peptides
This fluorogenic peptide is often the substrate of choice for assaying the trypsin-like activity of purified proteasomes. Benefits include a low Km, high specific activity, and the fact that the substrate is cleaved exclusively at the R-AMC bond.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité