Blocking peptide for Heme oxygenase 1 pAb (Prod. No. BmL-HC3001) Blocking Peptide
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLHP93010100EA 100.1 EUR InStock
ENZOBMLHP93010100 ALEXBMLHP93010100
Blocking peptide for Heme oxygenase 1 pAb (Prod. No. BmL-HC3001) Blocking Peptide
Protéines et Peptides
Synthetic peptide corresponding to amino acid residues [12-25] + Cys-NH2 of human heme oxygenase-1.
Complementary peptide to rabbit polyclonal antibody (BML-HC3001) for use in control experiments.
Preincubation of antibody with this peptide abolishes the antibody reactivity with HO-1 protein.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité