Dendrotoxin-I (Dendroaspis p. polylepis)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-KC163-0140EA 725 EUR InStock
ALEXBML-KC163-0140 ENZOBMLKC1630140
Dendrotoxin-I (Dendroaspis p. polylepis)
Protéines et Peptides
Ultra-pure
K⁺ channel blocker. Blocks Kv1.2 and Kv1.1 channels (IC50=0.13 and 3.1nM in oocytes respectively, with higher values for mammalian cells), as well as heteromultimeric channels comprised of Kv1.2 and Kv1.1 with other Kv1 isoforms.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité