[Ala97]-RII (81-99)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP1180500EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP1180500 ALEXBML-P118-0500
[Ala97]-RII (81-99)
Protéines et Peptides
PKA substrate
This sequence,DLDVPIPGRFDRRVSVAAE, is from cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit type II (PKA). The phosphorylated peptide (BML-P160) can be used as a substrate for calcineurin (Km=25 µM, Vmax=6 µmol/min/mg).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité