ERK1/ERK2 (172-190)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P124-0001EA 210 EUR InStock
ALEXBML-P124-0001 ENZOBMLP1240001
ERK1/ERK2 (172-190)
Protéines et Peptides
MEK substrate
This sequence, ADPDHDHTGFLTGYVATRTRR, is based on Erk1/Erk2 residues 172-190, containing a MAP kinase kinase phosphorylation site (underlined). N-terminal Arg is added for phosphocellulose binding.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité