OmniMMP™ fluorogenic control
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP1270001EA 90.2 EUR InStock
ENZOBMLP1270001 ALEXBML-P127-0001
OmniMMP™ fluorogenic control
Protéines et Peptides
Reference peptide for OmniMMPTM fluorogenic substrate (BML-P126) and TACE (ADAM17) fluorogenic substrate (BML-P132). Ex.: 328 nm, Em.: 393 nm.
The following Ex/Em have also been used: 320 to 340/400 to 420.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité