Ac-IEPD-AMC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP1340005EA 205.7 EUR InStock
ENZOBMLP1340005 ALEXBML-P134-0005
Ac-IEPD-AMC
Protéines et Peptides
Caspase substrate
Fluorogenic substrate for caspase-8 and granzyme B. Ex.: 360 nm, Em.: 450 nm. The Km of recombinant human granzyme B for Ac-IEPD-AMC is 160 µM, with a Vmax about eight-fold lower than that of Ac-IEPD-pNA (BML-P133).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité