Z-RR-pNA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP1380025EA 118.8 EUR InStock
ENZOBMLP1380025 ALEXBML-P138-0025
Z-RR-pNA
Protéines et Peptides
Cathepsin substrate
Chromogenic substrate specific for cathepsin B. Release of pNA in monitored at 405 to 410 nm. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Also available: calibration standard pNA (BML-KI145).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité