Z-GPR-Amc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P142-0020EA 437 EUR InStock
ALEXBML-P142-0020 ENZOBMLP1420020
Z-GPR-Amc
Protéines et Peptides
Cathepsin K substrate
Fluorogenic substrate specific for cathepsin K, among other cathepsin family members. This substrate is also cleaved by granzyme A, thrombin, tryptase, trypsin, and kallikreins. Ex.: 365 nm, Em.: 440 nm, although the following Ex/Em can also be used: 355,380/450,460. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Also available: fluorogenic calibration standard AMC (BML-KI144).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité