GSK3 Substrate
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP1510001EA 169.4 EUR InStock
ENZOBMLP1510001 ALEXBML-P151-0001
GSK3 Substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, RRRAAEELDSRAGpSPQL, corresponds to the sequence of the epsilon subunit of elF2B surrounding Ser540, a target of GSK-3 (glycogen synthase kinase 3) phosphorylation, with the addition of a phosphoserine in the 4 position.
This phosphoserine allows for more efficient phosphorylation of the second serine in the peptide(Km=49 µM for GSK-3ß, 83 µM for GSK-3alpha). Useful in phosphocellulose GSK-3alpha and -ß assays.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité