Protein tyrosine phosphatase substrate
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P153-0001EA 160 EUR InStock
ALEXBML-P153-0001 ENZOBMLP1530001
Protein tyrosine phosphatase substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, ENDpYINASL, is derived from a highly conserved region of the T-cell phosphatase, TCPTP, and has been shown to be an excellent general substrate for protein tyrosine phosphatases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité