[Ser159]-PKCepsilon (149-164)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP1550500EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLP1550500 ALEXBML-P155-0500
[Ser159]-PKCepsilon (149-164)
Protéines et Peptides
PKC substrate
Protein kinase C epsilon (PKCε) pseudosubstrate sequence (149-164) but with an Ala to Ser159 substitution (ERMRPRKRQGSVRRRV) which makes it a substrate for phosphorylation. Phospholipid/phorbol ester-dependent substrate for PKC ε, ζ, δ and η.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité