Chk 1 & 2 substrate
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P158-0001EA 268 EUR InStock
ALEXBML-P158-0001 ENZOBMLP1580001
Chk 1 & 2 substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, KKKVSRSGLYRSPSMPENLNRPR, corresponds to amino acids 206 to 225 of the phosphatase CDC25C, which is a phosphorylation target of Chk1 on Ser216.
  • Both Chk1 and Chk2 will phosphorylate this peptide
The addition of three N-terminal lysines allows the peptide to be used in phosphocellulose kinase assays.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité