[pThr183, pTyr185] MAP kinase (177-189)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P164-0001EA 260 EUR InStock
ALEXBML-P164-0001 ENZOBMLP1640001
[pThr183, pTyr185] MAP kinase (177-189)
Protéines et Peptides
VHR substrate
Diphosphopeptide with sequence, DHTGFLpTEpYVATR, corresponding to MAP kinase residues 177-189 inclusive of putative activation sites. Peptide can be used as a VHR phosphatase substrate (BML-SE333). Phosphate release may be quantified using BML-AK111 malachite green colorimetric reagent. Phosphate release is much more rapid for the phosphotyrosine residue compared to the phosphothreonine residue, both in vitro and in vivo.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité