MAPKAPK2 Substrate
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP1960001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP1960001 ALEXBML-P196-0001
MAPKAPK2 Substrate
Protéines et Peptides
This peptide, KKLNRTLSVA is derived from the N-terminus of glycogen synthase and is known to be a good substrate for MAPKAPK2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité