Src substrate
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P197-0001EA 160 EUR InStock
ALEXBML-P197-0001 ENZOBMLP1970001
Src substrate
Protéines et Peptides
This peptide, KVEKIGEGTYGVVYK, is derived from amino acids 6 to 20 of cdc2 and is a good substrate for src and other tyrosine kinases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité