Leu-pNA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P230-0100EA 160 EUR InStock
ALEXBML-P230-0100 ENZOBMLP2300100
Leu-pNA
Protéines et Peptides
Aminopeptidase substrate
Substrate for aminopeptidases such as aminopeptidase N (APN) cystinyl aminopeptidase, and leucine aminopeptidase (LAP). This substrate can be used for in vitro assays with purified enzyme, or with cell extracts. Also available: calibration standard pNA (BML-KI145).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité