VEGFR-2 Substrate (Biotin)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P241-0001EA 210 EUR InStock
ALEXBML-P241-0001 ENZOBMLP2410001
VEGFR-2 Substrate (Biotin)
Protéines et Peptides
This peptide, Biotin-Ahx-EEEEAYGWLDF, is derived from gastrin and can be used as a substrate for KDR/VEGFR2.
The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité